Learn More
Thermo Scientific Chemicals SANT-1
Artikelnummer. 15436819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436819 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15436819 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65294.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 304909-07-7 | C23H27N5, C23H27N5 | 373.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Potenter, zelldurchlässiger Inhibitor des Sonic-Hedgehog-Signalwegs (Shh)
  • Hoher Affinitätsantagonist einer geglätteten Aktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Blassgelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Potenter, zelldurchlässiger Inhibitor der Signalisierung von Sonic-Hedgehog (Shh); hoherhochaffiner Antagonist von geglätteter Aktivität
CAS 304909-07-7
Summenformel C23H27N5
Formelmasse 373.49g/mol
Synonym (4-Benzyl-piperazin-1-yl)-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-ylmethylene)-amine
Empfindlichkeit Moisture and Light Sensitive
Löslichkeit Soluble in DMSO with warming
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest