Learn More
SANT-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465597
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16465597 5 mg
16442858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465597 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100224
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SANT-1
Physikalische Form Powder
CAS 304909-07-7
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H27N5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (167.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(/C=N/N2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)C(C)=NN1C4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 373.49
Formelmasse 373.49
Reinheit (%) 99.71%
Güte Research