Learn More
Gilson™ Peristaltik Schlauch, Pharmed™ PP, ID=0.5 mm, orange/gelb (VE=4Stck.)
Artikelnummer. 10473942 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10473942 0.5 mm 4 Stück
1 options
Artikelnummer. 10473942
Marke: Gilson™ F1825101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Material Santoprene
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Zur Verwendung mit Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
Verpackungsmenge 4/Packung
Flussrate 2.5 ml/min
Produkttyp Pumpenschlauch