missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAP130 Antibody (S07-2K8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-19974-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SAP130 Monoclonal antibody specifically detects SAP130 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| SAP130 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 23450 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| S07-2K8 | |
| Unconjugated | |
| KIAA0017splicing factor 3b, subunit 3, 130kD, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 130 kDa subunit, RSE1, SAP130SAP 130, SF3B130, SF3b130pre-mRNA splicing factor SF3b, 130 kDa subunit, Spliceosome-associated protein 130, splicing factor 3B subunit 3, splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa, STAF130 | |
| A synthetic peptide of human SAP130 (Uniprot # Q15393) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur