Learn More
MedChemExpress Sapacitabine
Artikelnummer. 16463097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16463097
Marke: MedChemExpress HY16445
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sapacitabine is an orally available nucleoside analog prodrug that is structurally related to cytarabine.
Spezifikation
Molekulargewicht 490.64 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 98.51%
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM∣Need ultrasonic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 151823-14-2
Synonym CS682∣ CYC682
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.