Learn More
Greiner Bio-One Sapphire PCR-Röhrchen mit angebrachter mattierter flacher Kappe
Zur Verwendung in RT/Quantitative PCR. Greiner Bio-One Saphir-PCR-Röhrchen mit angebrachter mattierter flacher Kappe sind mit dem Thermocycler kompatibel.
Marke:  Greiner Bio-One 682277
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15955341
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dünnwandig für Wärmeübertragung während der Amplifikation
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren
  • Verpackung mit Produktsymbolen für die Lagerung gekennzeichnet
  • Wird für die Probenhandhabung verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Violett
PCR
Polypropylen
PCR-Röhrchen mit angebrachten flachen Kappen
0.5 ml
Unsteril
Befestigte mattierte flache Kappe