Learn More
Sarcosin, TRC
Artikelnummer. 30011147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011147 25 g 25 Gramm
30004363 50 mg 50 Milligramm
30008126 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS14050025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-97-1
Summenformel C3 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Synonym N-Methylglycine, Sarcosine (8CI), N-Methylglycine, (Methylamino)acetic acid, (Methylamino)ethanoic acid, 2-(Methylamino)acetic acid, Acetic acid, (methylamino)-, Methylglycine, N-Methylaminoacetic acid, Sarcosin, Sarcosinic acid
IUPAC-Name 2-(Methylamino)essigsäure
SMILES CNCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sarcosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Menge 25 g
Formelmasse 89.0477
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur