Learn More
Saridegib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429637
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16429637 5 mg -
16487088 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16429637 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16587
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saridegib
CAS 1037210-93-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H48N2O3S
Menge 5 mg
Synonym IPI-926 Patidegib
SMILES CC1=C(C[C@@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]2(C)CC[C@@H](NS(C)(=O)=O)C4)[C@@]3([H])CC[C@@]([C@@H]5C)(C1)O[C@@]6([H])[C@@]5([H])NC[C@@H](C)C6
Molekulargewicht (g/mol) 504.77
Formelmasse 504.77
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death