Learn More
SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 € - 540.87 €
Spezifikation
Antigen SARS-CoV-2 RBD Neutralizing
Klon OTI1C2
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen ELISA, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
17589304
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA814512S
30 μL
242.00 €
30 Mikroliter
View alternative products
Save Up to 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17569304
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA814512
100 μL
540.87 €
100 Mikroliter
View alternative products
Save Up to 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 RBD Neutralizing in Virus samples. It is validated for ELISA, Neutralization
Specifications
Specifications
SARS-CoV-2 RBD Neutralizing
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Spike RBD protein and virion surface domain of membrane protein (M-protein) produced in HEK293
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI1C2
ELISA, Neutralization
Unconjugated
Mouse
Virus
Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
IgG1
Protein A/G