Learn More
SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA814512
Beschreibung
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 RBD Neutralizing in Virus samples. It is validated for ELISA, NeutralizationSpezifikation
| SARS-CoV-2 RBD Neutralizing | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Neutralization | |
| OTI1C2 | |
| Unconjugated | |
| Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2 | |
| Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Spike RBD protein and virion surface domain of membrane protein (M-protein) produced in HEK293 | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.