Learn More
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal Antibody (OTI3A2), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17519224
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Artikelnummer. Menge
17519224 30 μL
17599214 100 μL
2 options
Artikelnummer. 17519224
Marke: Origene Technologies TA814466S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike Protein in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot
Spezifikation
Antigen SARS-CoV-2 Spike Protein
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3A2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen-Alias Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant SARS-CoV-2 Spike-RBD protein produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b