Learn More
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal Antibody (OTI3A2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 € - 540.87 €
Spezifikation
| Antigen | SARS-CoV-2 Spike Protein |
|---|---|
| Klon | OTI3A2 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17519224
|
Origene Technologies
TA814466S |
30 μL |
242.00 €
30 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17599214
|
Origene Technologies
TA814466 |
100 μL |
540.87 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike Protein in Virus samples. It is validated for ELISA, Western BlotSpezifikation
| SARS-CoV-2 Spike Protein | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Recombinant SARS-CoV-2 Spike-RBD protein produced in E.coli. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI3A2 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.