Learn More
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal Antibody (OTI5A7), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. p-7225189
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17559284 30 μL 30 Mikroliter
17539284 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17559284
Marke: Origene Technologies TA814501S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike Protein in Virus samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Antigen SARS-CoV-2 Spike Protein
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI5A7
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen-Alias Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Spike RBD protein and virion surface domain of membrane protein (M-protein) produced in HEK293
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1