Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 293
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
Marke: Sartorius FT-3-211-070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.Spezifikation
Scheibe | |
300 Sekunden | |
100/Packung | |
70 mm |
1 bis 2 μm | |
293 | |
0,15 mm |