Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 39/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
210.00 € - 660.00 €
Spezifikation
Filtrationsgeschwindigkeit | 5 Sekunden |
---|---|
Güte | 39/N |
Dicke (metrisch) | 0,65 mm |
Durchmesser (metrisch) | 385 mm |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15953010
|
Sartorius
FT-4-483-385 |
Gefaltet |
660.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15992950
|
Sartorius
FT-3-483-385 |
Scheibe |
210.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.Spezifikation
5 Sekunden | |
39/N | |
0,65 mm | |
385 mm |