Learn More
Sartorius Arium™ Hohlfaser-Ultrafilter
Artikelnummer. 10655910 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
:
Arium™ Hohlfaser-Ultrafilter; Filtrationsbereich: 2,1 m2
Artikelnummer.
10655910 Arium™ Hohlfaser-Ultrafilter; Filtrationsbereich: 2,1 m2
1 options
Artikelnummer. 10655910
Marke: Sartorius 611CDU5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie den Arium™ Hohlfaser-Ultrafilter zur effektiven Entfernung von Endotoxinen, RNase und DNase. Verbrauchsmaterialien für Arium™ Laborwassersysteme.
  • Hohlfaser-Ultrafilter 611CDU5 für Reinstwassersysteme
  • Einweg-Ultrafilter, in sich geschlossen, für die Arium™ 611UF- und 611VF-Laborwasseraufbereitungssysteme entwickelt.
  • Der Ultrafilter entfernt bakterielle Endotoxine, Bakterien und Partikel aus Reinstwasser mit einer Widerstandsfähigkeit von bis zu 18,2 Megaohm x cm bei 25 °C
  • Membran: Polysulfon
  • Vergussmaterial: Polyurethan (PUR)
  • Gehäuse, Kappen: Polycarbonat (PC)
  • Sterile Stecker: Polypropylen (PP)
  • Effektive Membranfläche: 2,1 m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Speisewasserquelle Pretreated
Material Polycarbonat
Purification Method Ultrafiltration
Filtergröße 2,1 m2
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium™ 611UF und 611UV-Laborwasseraufbereitungssystem
Typ Hohlfaser Ultrafilter
Gewicht (metrisch) 0,24 kg