Learn More
Sartorius Cubis™ MSA Toploader Balances: No Draft Shield (DO)/Guide-Assisted Leveling
Ideal zur Verwendung in regulierten Bereichen der pharmazeutischen Industrie
5740.00 € - 10940.00 €
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen, Tasten |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO, FDA/USP, GxP |
Anschlusstyp | RS-232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss |
Displaytyp | TFT |
Ausgleichen | Halbautomatisch |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10564165
|
Sartorius
MSA8202S-000-D0 |
8202S | 8.2 kg | 10 mg | ≤1 sec. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10237634
|
Sartorius
MSA8201S-000-D0 |
8201S | 8,2 kg | 100 mg | ≤0.8 sec. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10399634
|
Sartorius
MSA10202S-000-D0 |
10202S | 10,2 kg | 10 mg | ≤1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15835525
|
Sartorius
MSA14202S-000-D0 |
14202S | 14.2 kg | 10 mg | ≤1 sec. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10440085
|
Sartorius
MSA12201S-000-D0 |
12201S | 12,2 kg | 10 mg | ≤0.8 sec. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
MSA Waagen mit Oberschale sind Bestandteil des Cubis Programm an modularen Geräten. Diese Waagen verfügen über eine präzisionsgefertigte monolithische Wägezelle der zweiten Generation. Diese Zelle zeichnet sich durch höhere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion aus, die in kürzester Zeit Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit liefert. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Durch Anpassung an spezifische Laboranwendungen kann auch strengsten Anforderungen nachgekommen werden. Der Anwender kann Wägemodul und Windschutz selbst auswählen und so nur in die notwendige Ausrüstung investieren.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zum Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Die automatische motorisierte Nivellierfunktion ist standardmäßig mit Q-Level ausgestattet und bietet wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
- Mit Bedienerführung, wenn eine Nivellierung erforderlich ist — Interaktive Eingabeaufforderungen (in Echtzeit) zeigen dem Anwender, wie die Nivellierwaage schnell und korrekt positioniert wird, indem sie angeben, welcher Nivellierfuß gedreht werden muss und in welche Richtung)
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos), 9-poliger RS-232C-Anschluss mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-poliger RS-232C-Anschluss sind optional erhältlich.
- Kann schnell und einfach zerlegt und gereinigt werden, ohne die Stabilität des Geräts zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Ohne Windschutz
- Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
- Schalengröße: 206 x 206 mm (außer 14-557-280, -281 mit 140 x 140 mm)
- Spitzentechnologie mit hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
- Schwenk- und abnehmbarer Touchscreen mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für eine ausgezeichnete Wiedergabe von Text und Grafiken
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Komplett personalisierte Anwendungs-Add-Ons und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit (Q-Apps)
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittelwertbildung (Tierwägung), Umrechnung von Masseneinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägung, zweiter Tara-Speicher, individuelle Kennungen (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Touchscreen, Tasten | |
RS-232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss | |
Halbautomatisch | |
5 bis 40 Grad Celsius | |
Präzisionswaage | |
9,9 in. | |
25,2 cm | |
11,5 in. | |
20,9 in. | |
53,3 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO, FDA/USP, GxP | |
TFT | |
41°F bis 104°F | |
5000 g | |
2 Jahre | |
8,1 in. | |
20,6 cm | |
29,2 cm | |
8,1 in. | |
20,6 cm | |
100/240 V | |
1 A |