Learn More
Sartorius Entris™ 90 mm Analysewaagen
Schnelle Ergebnisse bei hoher Arbeitsbelastung mit sich wiederholenden Anwendungen. Die Sartorius Entris™ 90 mm Analysewaagen bieten ein neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration einzelner Einstellungen über kurze, menügeführte Textaufforderungen und einfache Navigation mit Cursortasten.
Marke: Sartorius ENTRIS124-1S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum- und Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
- 5 Sprachen zur Auswahl
- Nur intern kalibrierbar
- RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
- Besonders einfache Bedienung
- Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
- Klar definiertes Bedienfeld
- Die monolithische Wägezelle gewährleistet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
- Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
- Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentwiegen, Einheitenwechsel, Wiegen von Tieren, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
No Internal Calibration | |
0,1 mg | |
ENTRIS124-1S | |
2,5 s | |
330 x 230 x 330 mm | |
90 mm |
120 g | |
0,2 mg | |
0,1 mg | |
Analysenwaage | |
176 × 173 × 240 mm |