Learn More
Sartorius Entris™ Präzisionswaagen
Für effektive und zuverlässige Wägeergebnisse in der täglichen Arbeit. Sartorius Entris™ Präzisionswaagen bieten eine einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, eine logische Tastenbelegung und hervorragende Lesbarkeit, sodass fehlerfreier Betrieb möglich ist.
1000.00 € - 1760.00 €
Spezifikation
Lesbarkeit | 1 mg |
---|---|
Linearität | 2 mg |
Wiederholgenauigkeit | 1 mg |
Abmessungen (T x B x H) | 230 x 303 x 136 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Schale | 115 mm |
Produktcode | Marke | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15263913
|
Sartorius
ENTRIS623-1S |
1 mg | ENTRIS623-1S | 1,0 s | 620 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15283913
|
Sartorius
ENTRIS153-1S |
1 mg | ENTRIS153-1S | 1,3 s | 150 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15273913
|
Sartorius
ENTRIS423-1S |
1 mg | ENTRIS423-1S | 1,0 s | 420 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15293913
|
Sartorius
ENTRIS323-1S |
1 mg | ENTRIS323-1S | 1.1 sec. | 320 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15253903
|
Sartorius
ENTRIS323I-1S |
1 mg | ENTRIS323i-1S | 1.1 sec. | 320 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15223903
|
Sartorius
ENTRIS423I-1S |
1 mg | ENTRIS423i-1S | 1.0 sec. | 420 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15233903
|
Sartorius
ENTRIS153I-1S |
1 mg | ENTRIS153i-1S | 1.3 sec. | 150 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15203903
|
Sartorius
ENTRIS623I-1S |
1 mg | ENTRIS623i-1S | 1.0 sec. | 620 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
- Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
- RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
- Klar definiertes Bedienfeld
- Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
- Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
- Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
1 mg | |
1 mg | |
115 mm |
2 mg | |
230 x 303 x 136 mm |