Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
Marke: Sartorius ENTRIS3202-1S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Weiß beleuchtetes Display mit hohem Kontrast und 15 mm hohen Ziffern, bei allen Beleuchtungsbedingungen außergewöhnlich leicht zu lesen
- Neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügestützte Textaufforderungen (Auswahl aus 5 Sprachen) und einfache Navigation mit Cursortasten
- Nur mit interner Kalibrierung
- Bidirektionale RS232C-Schnittstelle, optionales Sartorius-Kabel zur Verbindung der Waage mit einem USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten geben beim Drücken einen deutlichen Klick ab
- Klar gestaltetes Bedienfeld
- Die monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Beständigkeit und sehr kurze Ansprechzeiten
- Schnelles Ansprechen und dauerhafte Anzeige
- Bedienoberfläche mit Textaufforderungen
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentuales Wägen, Wechsel zwischen Einheiten, Netto-Brutto, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
RS232C, 25-polig | |
10 mg | |
30 mg | |
10 mg | |
Waage mit Oberschale | |
180 mm | |
6.8 lb. |
3200 g | |
Externe Kalibrierung | |
ENTRIS3202 – 1S | |
1.5 s | |
303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | |
180 mm | |
3.1 kg |