Learn More
Sartorius Vorfilter aus Glasfaser (GF)
Zur Verwendung in gravimetrischen Analysen und als Tiefenfilter für die sterile Filtration. Sartorius Glasfaser (GF) Vorfilter ohne Bindemittel bestehen aus Borosilikatglasmikrofasern und kombinieren schnelle Durchflussraten mit hoher Tragfähigkeit. Ideal für relativ saubere Lösungen, da es sehr feine Partikel zurückhält.
Marke: Sartorius 13440--47------Q
270.58 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. Diese Filter kombinieren schnelle Durchflussraten mit hoher Belastbarkeit und der Retention sehr feiner Partikel.- Eine feinere, bindemittelfreie Filterscheibe für die Vorfiltration von relativ sauberen Lösungen wie Gewebekulturmedien.
- Sie wird direkt auf einen Membranfilter in einer Halterung dieses Scheibendurchmessers gelegt
- Bei Verwendung einer Scheibe mit größerem Durchmesser dringt die Scheibe unter den Dichtring ein und führt zu Undichtigkeiten
- Bei schwer zu filternden Flüssigkeiten wie Serum kann eine serielle Filterung erforderlich sein
- Biologisch inert, beständig gegen die meisten Chemikalien und temperaturbeständig bis 500 °C
- Weitere Filtereigenschaften:
- Gewicht: 99.2 g/m2
- Filtrationsgeschwindigkeit: 120 ml/min
- Erfüllt die Anforderungen gemäß EN 872:2005 (Gewichtsverlust)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Scheibe | |
0,7 μm | |
4.1 bis 44 s | |
13440 | |
932 °F | |
0,021 in. | |
1,8 in. |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Nicht steril | |
Vorfiltration von reinen Lösungen wie Gewebekulturmedien. | |
Hydrophil | |
500 °C | |
550 μm | |
4,7 cm |