Learn More
Sartorius Filter aus Glasfaser
ohne Angabe
19.00 € - 186.00 €
Spezifikation
Farbe (gesamt) | Weiß |
---|---|
Typ | Glas-Mikrofaserfilter |
Format | Filterscheibe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Güte | Particle Retention | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Güte | Particle Retention | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11790436
|
Sartorius
FT-3-1104-125 |
12,5 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
119.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11717415
|
Sartorius
FT-3-1104-150 |
15 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
149.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11770436
|
Sartorius
FT-3-1104-100 |
10 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
83.10 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11707415
|
Sartorius
FT-3-1104-090 |
9 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
71.10 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11760436
|
Sartorius
FT-3-1104-070 |
7 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
46.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11797405
|
Sartorius
FT-3-1104-047 |
4,7 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
32.15 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11750436
|
Sartorius
FT-3-1104-050 |
5 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
29.40 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10008844
|
Sartorius
FT-3-1104-013 |
1,3 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
32.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10357741
|
Sartorius
FT-3-1104-025 |
2,5 cm | MGD | 2,7 μm | 0,05 cm |
19.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15972860
|
Sartorius
FT-3-1102-240 |
24 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
170.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11700436
|
Sartorius
FT-3-1102-150 |
15 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
186.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10602602
|
Sartorius
FT-3-1102-090 |
9 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
84.60 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11780426
|
Sartorius
FT-3-1102-110 |
11 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
111.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11750426
|
Sartorius
FT-3-1102-070 |
7 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
65.60 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11740426
|
Sartorius
FT-3-1102-055 |
5,5 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
48.30 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11730426
|
Sartorius
FT-3-1102-050 |
5 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
43.30 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11720426
|
Sartorius
FT-3-1102-047 |
4,7 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
43.30 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11780416
|
Sartorius
FT-3-1101-240 |
24 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
142.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10573262
|
Sartorius
FT-3-1102-025 |
2,5 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
22.80 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15962860
|
Sartorius
FT-3-1102-024 |
2,4 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
22.40 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11790416
|
Sartorius
FT-3-1102-021 |
2,1 cm | MGB | 1 μm | 0,07 cm |
22.40 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10203481
|
Sartorius
FT-3-1101-110 |
11 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
106.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11795296
|
Sartorius
FT-3-1101-100 |
10 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
90.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10260102
|
Sartorius
FT-3-1101-080 |
8 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
78.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10089620
|
Sartorius
FT-3-1101-090 |
9 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
78.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10223381
|
Sartorius
FT-3-1101-055 |
5,5 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
45.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10692592
|
Sartorius
FT-3-1101-070 |
7 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
60.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10769412
|
Sartorius
FT-3-1101-050 |
5 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
57.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10707081
|
Sartorius
FT-3-1101-047 |
4,7 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
50.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11735296
|
Sartorius
FT-3-1101-037 |
3,7 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
33.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10527631
|
Sartorius
FT-3-1101-025 |
2,5 cm | MGA | 1,6 μm | 0,02 cm |
32.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Descripción
Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter sind aus 100 % Borosilikat, hochrein und extrem weiß. Im Gegensatz zu Zellulosefiltern, deren Filtrationsgeschwindigkeit bei steigender Partikelbelastung schnell abnimmt, sind sie über lange Zeiträume leistungsfähig. Ideal für kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können. Darüber hinaus sind bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter temperaturbeständig bis 500oder 550 °C (Gütegrad MG 550-HA).
Sie sind in verschiedenen Formaten wie Rollen, Scheiben und Bogen erhältlich.
Especificaciones
Weiß | |
Filterscheibe | |
Borosilikatglas | |
500 oder 550 °C |
Glas-Mikrofaserfilter | |
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
Hoch |