Learn More
Sartorius Sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter: 0.45 μm
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius Sterile Zellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter (0.45 μm) sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitternetz für die Kolonienzählung, Partikelprüfungen sowie die Mikroskopie. Die Porengröße von 0.45 μm entspricht ISO 7704. Auswahl zwischen zwei Durchmessern und Mengen sowie verschiedenen Farbkombinationen für Filter und Gitter.
Marke: Sartorius 114H6--47----ACR
869.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen.Sartorius sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter, 0,45 μm, sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitter für Kolonienzählungen, Partikeltests und Mikroskopie.Die Porengröße von 0,45 μm entspricht ISO 7704.Wählen Sie aus zwei Durchmessern und Mengen aus einer Reihe von Filter-/Gitter-Farbkombinationen.
Sterile, einzeln verpackte Filter für strenge Qualitätskontrolle- Vorsterilisiert mittels Gammastrahlung bei 25 kGray
- Gebrauchsfertig, um die Vorbereitungszeit zu sparen
- Vermeidet Kontamination verbleibender Filter in geöffneten Packungen
- Filterkennung und Chargennummer sind auf jedem einzelnen Umschlag aufgedruckt
- Hergestellt gemäß ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780
- Jede Membran wird überprüft, um Folgendes zu gewährleisten:
- Sie sind in keiner Weise beschädigt
- Sie sind richtig positioniert, ohne Schlupf unter der Randdichtung
- Sie sind frei von Partikeln
- Jeder Umschlag mit lesbarem Schriftzug
- Definierte Partikelretention und hervorragende, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- Filter aus Cellulosenitrat (gemischter Celluloseester) kombinieren hohe Fließgeschwindigkeiten mit optimalem Koloniewachstum
- Die verschiedenfarbigen Gitter teilen die Filterfläche in Quadrate und sorgen für den bestmöglichen Farbkontrast
- Ermöglicht einfaches und zuverlässiges Zählen und Identifizieren von Kolonien und Partikeln
- Beeinflusst das Wachstum von Bakterien und Mikrokolonien nicht
- 0.45 μm-Filter werden nach gemäß ISO 7704 hergestellt
- Lieferbar mit Durchmessern von 47 und 50 mm (1.9 und 2.0 in.)
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
Hydrophil | |
1000/Packung | |
47 mm |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz | |
Ja | |
Hoher Durchfluss |
Sicherheit und Handhabung
- X1000 MBNE NC W/B 0,45µ 47MM ST
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose