Learn More
Sartorius Sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter: 0.45 μm
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius Sterile Zellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter (0.45 μm) sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitternetz für die Kolonienzählung, Partikelprüfungen sowie die Mikroskopie. Die Porengröße von 0.45 μm entspricht ISO 7704. Auswahl zwischen zwei Durchmessern und Mengen sowie verschiedenen Farbkombinationen für Filter und Gitter.
Marke: Sartorius 13006--47----ACN
108.85 EUR gültig bis 2023-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "19120" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9004-70-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen.Sartorius sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter, 0,45 μm, sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitter für Kolonienzählungen, Partikeltests und Mikroskopie.Die Porengröße von 0,45 μm entspricht ISO 7704.Wählen Sie aus zwei Durchmessern und Mengen aus einer Reihe von Filter-/Gitter-Farbkombinationen.
Sterile, einzeln verpackte Filter für strenge Qualitätskontrolle- Vorsterilisiert mittels Gammastrahlung bei 25 kGray
- Gebrauchsfertig, um die Vorbereitungszeit zu sparen
- Vermeidet Kontamination verbleibender Filter in geöffneten Packungen
- Filterkennung und Chargennummer sind auf jedem einzelnen Umschlag aufgedruckt
- Hergestellt gemäß ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780
- Jede Membran wird überprüft, um Folgendes zu gewährleisten:
- Sie sind in keiner Weise beschädigt
- Sie sind richtig positioniert, ohne Schlupf unter der Randdichtung
- Sie sind frei von Partikeln
- Jeder Umschlag mit lesbarem Schriftzug
- Definierte Partikelretention und hervorragende, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- Filter aus Cellulosenitrat (gemischter Celluloseester) kombinieren hohe Fließgeschwindigkeiten mit optimalem Koloniewachstum
- Die verschiedenfarbigen Gitter teilen die Filterfläche in Quadrate und sorgen für den bestmöglichen Farbkontrast
- Ermöglicht einfaches und zuverlässiges Zählen und Identifizieren von Kolonien und Partikeln
- Beeinflusst das Wachstum von Bakterien und Mikrokolonien nicht
- 0.45 μm-Filter werden nach gemäß ISO 7704 hergestellt
- Lieferbar mit Durchmessern von 47 und 50 mm (1.9 und 2.0 in.)
Spezifikation
Grau | |
Cellulosenitrat | |
0,45 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
Hydrophil | |
Kariert | |
Membranfilter |
Membranmaterial | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Weiß | |
Ja | |
100/Packung | |
47 mm |