Learn More
Sartorius Sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter: 0.8μm
Membranfilter für Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie - Zellulosenitrat (Zellulose-Ester), kariert, einzeln steril verpackt
136.00 € - 865.00 €
Spezifikation
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0,8 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie
Hydrophobizität Hydrophil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10052321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
11304--50----ACN
Weiß 50 mm 100/Packung
220.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10056821
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
13004--47----ACR
Grau 47 mm 1000/Packung
865.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10558191
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
11404--47----ACN
Weiß 47 mm 100/Packung
136.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10215901
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
11404--47----ACR
Weiß 47 mm 100/Packung
865.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10087910
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
13004--50----ACN
Schwarz 80 mm 100/Packung
138.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10740403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
13004--80----ALN
Grau 80 mm 100/Packung
631.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sterile, einzeln verpackte Filter sind aufgrund ihrer Vorteile für den Anwender längst zum Maßstab für die routinemäßige mikrobiologische Qualitätskontrolle geworden. Sie sind vorsterilisiert, gebrauchsfertig und sparen Vorbereitungszeit. Da sie einzeln verpackt sind, können die restlichen Filter in der geöffneten Packung nicht kontaminiert werden. Sie sind GLP-konform, wobei auf jeden einzelnen Umschlag eine Filterkennung und eine Chargennummer aufgedruckt sind, was den Bau einer neuen Verpackungsmaschine mit hochmoderner Stempeltechnik erforderlich machte. Jede Membrane wird auf ihre Unversehrtheit geprüft, ist korrekt und verrutschungssicher unter der Randversiegelung positioniert, hat einen perfekten Rasterdruck und ist frei von Partikeln. Jeder Umschlag wird auf lesbare Beschriftung geprüft,. Diese Membranfilter entsprechen den folgenden Normen: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780. Darüber hinaus wurden sie speziell für den gleichzeitigen Einsatz mit Sartorius Nährstoff-Padsets nach vielen internationalen Vorschriften und Empfehlungen hergestellt: Internationale Pharmakopöen, DIN- und ISO-Normen, die American Standards for Water and Foods, Mineralwasserrichtlinien, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA. Alle Membranen bestehen aus Cellulosenitrat (Celluloseester), einem Material, das eine effektive Retention bei hohen Fließgeschwindigkeiten und optimales Koloniewachstum gewährleistet. Das aufgedruckte Raster teilt die Filterfläche in 130 Quadrate mit je 3.1 × 3.1 mm auf, die insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und bei Mikrokolonien die Zählung erleichtern, jedoch nicht das Wachstum beeinflussen. Die verschiedenen Filterfarben bieten den bestmöglichen Kontrast zu den Kolonien oder Partikeln.
  • Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
  • Als Hochdurchflussmembranen erhältlich
  • Zertifizierte Qualität
  • Gammabestrahlt, 25 kGray
Spezifikation
Spezifikation
Cellulosenitrat
Steril
Hydrophil
0,8 μm
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie