Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGF
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke: Sartorius FT-3-1105-090
266.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Anwendungsbeispiele: Klärung von Proteinlösungen, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)-Test.Spezifikation
145 mbar | |
Scheibe | |
0,7 μm | |
Kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
932 °F | |
0,015 in. | |
3,5 in. |
Weiß | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGF | |
500 °C | |
0,4 mm | |
9 cm |