Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGG
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke: Sartorius FT-3-1106-025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können.Spezifikation
32 mbar | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
38 s | |
MGG | |
500 °C | |
0,28 mm | |
2,5 cm |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Unsteril | |
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
932 °F | |
0,01 in. | |
0,98 in. |