Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGG
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke:  Sartorius FT-3-1106-050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15952870
  • 53.60 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können.
Spezifikation
Spezifikation
32 mbar
Scheibe
1,5 μm
38 s
MGG
500 °C
0,28 mm
5 cm
Weiß
Borosilikat-Mikrofaserglas
Unsteril
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können
932 °F
0,01 in.
1,96 in.