Learn More
Sartorius Phasentrennpapier Rundfilter, D=125 mm (VE=100 Stck.)
Papier des Gütegrads 480 wird mit stabilisiertem Silikon imprägniert und dadurch hydrophob: Es hält Wasser zurück, lässt jedoch Lösungsmittel durch. Der Durchfluss endet automatisch, wenn das gesamte Lösungsmittel durchgeflossen ist. In vielen Anwendungsbereichen ist dank dieses Phasentrennungspapiers kein Scheidetrichter mehr erforderlich.
Marke: Sartorius FT-3-602-125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Dieses Spezialpapier dient der Trennung wässriger von organischen Phasen
- Papier mit Gütegrad 480 wird mit stabilisiertem Silikon imprägniert und ist dadurch hydrophob
- Es hält Wasser zurück, lässt jedoch Lösungsmittel durch
- In vielen Anwendungsbereichen ist dank dieses Phasentrennungspapiers kein Scheidetrichter mehr erforderlich
- Sie sind als gefaltete Filter oder als Scheiben erhältlich
Spezifikation
Silikon | |
100/Packung | |
4,92 in. |
Trennung von wässrigen und organischen Phasen | |
Phasentrennpapier | |
12,5 cm |