Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 389
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke: Sartorius FT-3-102-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Weiß | |
8 bis 12 μm | |
389 | |
0,19 mm |
Scheibe | |
20 Sekunden | |
100/Packung | |
100 mm |