Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 392
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke: Sartorius FT-3-105-090
29.27 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Rot | |
5 bis 8 μm | |
392 | |
0,17 mm |
Scheibe | |
50 Sekunden | |
100/Packung | |
90 mm |