Learn More
Sartorius Stedim Spritzenfilterhalter aus Edelstahl
16214 wird für die Filtration von Volumina bis ca. 100 ml empfohlen. Dieser Halter aus Edelstahl ist hitzebeständig und die chemische Verträglichkeit hängt nur vom eingesetzten Filtertyp ab.
Marke: Sartorius 16254
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Lieferung mit Adapter M12 + 1 Außengewinde für Schlauchanschluss DN 10.Spezifikation
Schlauchtüllen, DN10 | |
Edelstahl | |
20 bar |
Inline-Filterhalter | |
13 cm2 | |
47 mm |