Learn More
Sartorius™ Wiederverwendbares System für Sterilitätsprüfungen: Glasszylinder
Für den Einsatz mit Sterilitätsprüfsystemen
Marke:  Sartorius™ 6985060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902670
  • 81.10 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Glaszylinder – 14-555-944
  • Ersatzteil für wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
  • Für Modell 16522; 85 ml
Glaszylinder – 14-555-957
  • Ersatzteil für wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
  • Für Filterhalter 16523 mit 130 ml Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
Zylinder
Modell 16523
Glas
130 mL