Learn More
Sartorius Wiederverwendbares Sterilitätskontrollsystem Inkubationsgestell
Inkubationsgestell für die Verwendung mit dem wiederverwendbaren Sterilitätskontrollsystem.
Marke: Sartorius 16975
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81500kg
Beschreibung
- Für bis zu 12 Filterhalter
- Verhindert Verschmutzung an Inkubatoren, falls Kulturmedien austreten
Spezifikation
Nein | |
Unsteril | |
Inkubationsgestell |
Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem | |
12 Filterhalter |