Learn More
Sartorius Vivacell™ 250 PES Zentrifugalkonzentratoren
ohne Angabe
138.72 € - 143.71 €
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10662232
|
Sartorius
VC2511 |
5,000 d |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10768611
|
Sartorius
VC2501 |
10,000 d |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10273141
|
Sartorius
VC2521 |
30,000 d |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10507821
|
Sartorius
VC2531 |
50,000 d |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10778030
|
Sartorius
VC2571 |
0.2um |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10324891
|
Sartorius
VC2541 |
100,000 d |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10480853
|
Sartorius
VC25S1 |
Starter-Kit mit je: 5KD, 10KD, 30KD, 50KD, 100KD |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Vivacell 250 ist ein völlig neues Konzept für die Aufkonzentration von größeren biologischen Proben durch Ultrafiltration unter Druck und bietet viele Vorteile im Vergleich zu Rührzellen. Vivacell 250 arbeitet in einen Volumenbereich von 50 bis 250 ml und kann besonders einfach im Tischbetrieb oder im Kühlschrank eingesetzt werden. Durch sanftes orbitales Schütteln bei gleichzeitiger Reduzierung der Scherwirkung kann eine schnellere Aufkonzentration erreicht werden. Vivacell 250 verfügt über Konzentratormodule mit vertikalen Membranen, um Verschmutzungen zu minimieren. Der einzigartige konische Deadstop im Boden des Membraneinsatzes ermöglicht die Konzentration bis auf >1 ml. Das Einrichten der Anlage und der Austausch der Membraneinsätze ist denkbar einfach und der Konzentrationsprozess kann durch ein Sichtfenster mit Volumengraduierungen überwacht werden.
- Anwenderfreundlich
- High-Flux-Membran aus PES
- Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentrationen
- Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
- Das Gerät ist nach dem Austausch der Membran wiederverwendbar
Wenn es schnell gehen muss
Extrem einfach freistehend auf dem Arbeitstisch, in einem Kühlschrank oder in einem Laborschüttler für schnellere Aufkonzentrationen einsetzbar. Der einzigartige konische Deadstop im Boden des Membraneinsatzes ermöglicht die Konzentration bis unter 1 ml. Die sanfte Vortexwirkung steuert die Membranpolarisation und reduziert gleichzeitig die für Rührwerke typischen Schereffekte in erheblichem Maße. Das Einrichten oder der Membranaustausch dauern nur wenige Sekunden. Schnellanschlüsse und einfache Schraubverschluss verbessern die Anwenderfreundlichkeit.
Spezifikation
Polyethersulfon | |
5/Pckg. |