Learn More
Sartorius Vivacell™ 70 PES Zentrifugalkonzentratoren
Diese Geräte sind ebenso unkompliziert wie Zentrifugen, bestechen jedoch durch dasselbe Maß an Kontrolle wie Druckfiltrationsvorrichtungen. Sartorius Vivacell 70 PES Zentrifugalkonzentratoren sind Ultrafiltrationsvorrichtungen für den Einmalgebrauch mit höchster Verfahrensflexibilität zur Konzentration von Probenvolumen zwischen 10 und 70 ml. Optionen für ein breites Sortiment an MWCO lieferbar.
Marke:  Sartorius VS6072
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10469512
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für ultraschnelle Konzentrationen
  • Mit vertikalem Membrandesign, das Verunreinigungen minimiert
  • Eingebauter Anschlag von 150 μl verhindert Konzentration bis zur Trockenheit
  • PES-Membran mit hohem Fluss
  • Hohe Retentatwiederherstellung > 90 %
Einfach zu handhaben
  • Einwegultrafiltrationseinheit
  • Erfordert weder Schlauchverbindungen noch Rührwerk
  • Kann an die Verfügbarkeit der Ausrüstung oder an bestimmte Anwenderpräferenzen angepasst werden
  • Universelle Rotorkompatibilität
Flexibilität im gesamten Prozess: Zentrifuge oder Druckfiltration
  • Der Einfachheit halber werden die Geräte einfach in einer Zentrifuge mit großer Kapazität (Träger, die 250 ml-Flaschen aufnehmen) gedreht
  • Zur schnelleren Konzentration kann die Vorrichtung vor dem Zentrifugieren mit Luft oder Inertgas beaufschlagt werden
  • Zur besseren Prozesskontrolle kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden
  • Für höchste Einfachheit steht das Gerät unter Druck und kann auch auf einem Labortisch oder im Kühlschrank stehen gelassen werden
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0.2 μm
Polycarbonate
10/Pk.
Polyethersulfon
0.2μm
75 psi
10 to 70 mL