Learn More
Sartorius Vivacell™ 70 PES Zentrifugalkonzentratoren
Diese Geräte sind ebenso unkompliziert wie Zentrifugen, bestechen jedoch durch dasselbe Maß an Kontrolle wie Druckfiltrationsvorrichtungen. Sartorius Vivacell 70 PES Zentrifugalkonzentratoren sind Ultrafiltrationsvorrichtungen für den Einmalgebrauch mit höchster Verfahrensflexibilität zur Konzentration von Probenvolumen zwischen 10 und 70 ml. Optionen für ein breites Sortiment an MWCO lieferbar.
Marke: Sartorius VS6022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Entwickelt für ultraschnelle Konzentrationen- Mit vertikalem Membrandesign, das Verunreinigungen minimiert
- Eingebauter Anschlag von 150 μl verhindert Konzentration bis zur Trockenheit
- PES-Membran mit hohem Fluss
- Hohe Retentatwiederherstellung > 90 %
- Einwegultrafiltrationseinheit
- Erfordert weder Schlauchverbindungen noch Rührwerk
- Kann an die Verfügbarkeit der Ausrüstung oder an bestimmte Anwenderpräferenzen angepasst werden
- Universelle Rotorkompatibilität
- Der Einfachheit halber werden die Geräte einfach in einer Zentrifuge mit großer Kapazität (Träger, die 250 ml-Flaschen aufnehmen) gedreht
- Zur schnelleren Konzentration kann die Vorrichtung vor dem Zentrifugieren mit Luft oder Inertgas beaufschlagt werden
- Zur besseren Prozesskontrolle kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden
- Für höchste Einfachheit steht das Gerät unter Druck und kann auch auf einem Labortisch oder im Kühlschrank stehen gelassen werden
Spezifikation
Ja | |
30 kDa | |
75 psi | |
10 to 70 mL |
Polyethersulfon | |
Polycarbonate | |
10/Pk. |