Learn More
Sartorius Vivaspin™ 15R Zentrifugalkonzentratoren
Mit Hydrosart™ Membranen aus modifizierter, regenerierter Cellulose. Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen extrem hohe Rückgewinnungsraten und sehr geringe Adsorption gefordert sind, beispielsweise bei der Konzentration und Entsalzung von Immunglobulinfaktoren. In verschiedenen MWCO-Stufen lieferbar.
Marke: Sartorius VS15RH11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Mit Hydrosart™ Membran aus modifizierter regenerierter Cellulose.Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren sind ideal, wenn extrem hohe Recovery-Raten und eine sehr geringe Adsorption erforderlich sind, z. B. für Anwendungen wie Aufkonzentration oder Entsalzung von Immunglobulinfraktionen.In verschiedenen MWCOs erhältlich.
Das neueste Mitglied der Vivaspin Produktfamilie- Mit allen einzigartigen Eigenschaften der Sartorius Stedim Biotech Zentrifugalkonzentratoren
- Konischer Boden, 30 x 116 mm-Röhrchen, die ein Volumen von 2 bis 15 ml aufnehmen können
- Patentierte vertikale Doppelmembran für extrem kurze Konzentrationszeiten (30-fach in 15 Minuten)
- Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
- Mit Hydrosart™ Membranen aus regenerierter Cellulose
- Höchste Rückgewinnung bei geringer Absorption (95 bis 98 %)
- Sehr kleines Rückhaltevolumen (< 2 µl)
- Kristallklares Gehäuse mit Mengengraduierungen
- Passend für Rotoren, die Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen können
- Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor mit BUC 5-Bechern und 368327-Adaptern
- Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern
- Multifuge 3 S-R mit 75006445-Ausschwingrotor mit 75006441-Bechern und Adaptern für Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden
- Diese Geräte passen nicht in Rotoren, die nur Röhrchen mit rundem Boden und einer Größe von 29 x 105 mm aufnehmen, z. B. Sorvall SS34 oder Beckmann JA 20.
- Wenn Ihr Rotor nur Röhrchen mit rundem Boden der Größe 29 x 105mm aufnimmt, verwenden Sie bitte den Vivaspin 15, der mit Zentrifugenröhrchen mit rundem oder konischem Boden verwendet werden kann
Spezifikation
Hydrosart Regenerierte Zellulose | |
3,87 cm2 | |
12/Pckg. | |
116 mm |
5000 Da | |
Polycarbonat | |
12,5 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor) |