Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
Schnelle Probenkonzentration und hohe Probenrückgewinnung. Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren sind die einzigen Geräte ihrer Größe, die auch 6 ml-Proben verarbeiten können. Sie sind mit vertikaler Doppelmembrankonstruktion und integrierten Deadstop-Taschen ausgestattet. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke:  Sartorius VS0662
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10110951
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt, um mehr Volumenflexibilität und Leistung zu bieten
  • Kompaktröhrchen können ein beeindruckendes Anfangsvolumen von 6 ml verarbeiten
  • Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
  • Universelle Rotorkompatibilität:
    • Verwendung entweder in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standardteströhrchen für 15 ml mit konischem Boden aufnehmen
Schnelle, sichere und einfache Konzentration
  • Premium-PES-Membranen mit hohem Durchsatz
  • Doppelte, vertikale Membrankonstruktion führt zu beispielloser Filtrationsgeschwindigkeit und über 100-facher Konzentration
  • Der feste Anschlag verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
  • Nahezu vollständige Konzentratrückgewinnung von über 90 %
  • Verbleibendes Volumen kann mit den gedruckten Graduierungen auf dem klaren Gehäuse problemlos abgelesen werden
  • Fester Anschlag vereinfacht ferner die direkte Rückgewinnung per Pipette aus dem Endkonzentrat
Spezifikation
Spezifikation
Polyethersulfon
2.58 cm2
100/Pckg.
122 mm
1,000,000 d
Polycarbonat
6 ml