Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
Schnelle Probenkonzentration und hohe Probenrückgewinnung. Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren sind die einzigen Geräte ihrer Größe, die auch 6 ml-Proben verarbeiten können. Sie sind mit vertikaler Doppelmembrankonstruktion und integrierten Deadstop-Taschen ausgestattet. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke: Sartorius VS0621
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35820kg
Beschreibung
Entwickelt, um mehr Volumenflexibilität und Leistung zu bieten- Kompaktröhrchen können ein beeindruckendes Anfangsvolumen von 6 ml verarbeiten
- Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
- Universelle Rotorkompatibilität:
- Verwendung entweder in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standardteströhrchen für 15 ml mit konischem Boden aufnehmen
- Premium-PES-Membranen mit hohem Durchsatz
- Doppelte, vertikale Membrankonstruktion führt zu beispielloser Filtrationsgeschwindigkeit und über 100-facher Konzentration
- Der feste Anschlag verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
- Nahezu vollständige Konzentratrückgewinnung von über 90 %
- Verbleibendes Volumen kann mit den gedruckten Graduierungen auf dem klaren Gehäuse problemlos abgelesen werden
- Fester Anschlag vereinfacht ferner die direkte Rückgewinnung per Pipette aus dem Endkonzentrat
Spezifikation
PES | |
2,58 cm2 | |
25/Pckg. | |
122 mm |
30.000 Da | |
Polycarbonat | |
6 mL |