Learn More
Thermo Scientific™ Savant DNA SpeedVac Konzentratoren Zubehör-Rotoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Konfigurieren Sie Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentrator-Rotoren mit Savant DNA SpeedVac Konzentratoren.
Einfach zu bedienende Rundrotoren mit unterschiedlichen Rohrlochgrößen für unterschiedliche Probengrößen. Für diese Rotoren ist kein weiteres Zubehör erforderlich. Sie können direkt in den Konzentrator eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 72 x 0,5 ml-Mikroröhrchen |
| Typ | Konzentratorrotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DNA130 |
| Aufnahmevermögen | 72 |
| Rotorsystem | traditionell |
| Volumen (metrisch) | 0,5 mL |