Learn More
Thermo Scientific™ Savant DNA SpeedVac Konzentratoren Zubehör-Rotoren
Artikelnummer. p-4529001 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 flache Well-Platten
24
36
48
72
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11718609 24 1 Stück
11768599 2 flache Well-Platten 1 Stück
11778599 36 1 Stück
11728609 48 1 Stück
11748609 72 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11718609 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. RD24
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Savant DNA SpeedVac Konzentratoren Zubehör-Rotoren sind für die Verwendung mit Savant DNA SpeedVac Konzentratoren bestimmt.
Konfigurieren Sie Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentrator-Rotoren mit Savant DNA SpeedVac Konzentratoren.
Einfach zu bedienende Rundrotoren mit unterschiedlichen Rohrlochgrößen für unterschiedliche Probengrößen. Für diese Rotoren ist kein weiteres Zubehör erforderlich. Sie können direkt in den Konzentrator eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 24 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
Typ Konzentratorrotor
Zur Verwendung mit (Geräte) DNA130
Aufnahmevermögen 24
Rotorsystem traditionell
Volumen (metrisch) 1,5 ml