Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Artikelnummer. 11708549 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 (6 x 50mm) Röhrchen
100 (8 x 29 mm) Röhrchen
12 Fläschchen
18 x 52 mm Mini-Szintillation
24 Fläschchen
28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen
32 Glas- und Kunststoffröhrchen
4 100 ml-Kolben in Birnenform
40 Glas- und Kunststoffröhrchen
40 Mikroröhrchen
6 50 ml, konisch
60 Fläschchen
64 Mikroröhrchen
72 Glas- und Kunststoffröhrchen
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen
Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11708549 60 Fläschchen 1 Stück
11758609 100 (6 x 50mm) Röhrchen 1 Stück
11949426 100 (8 x 29 mm) Röhrchen 1 Stück
11738629 Zentrifugenröhrchen -
11798539 12 Fläschchen 1 Stück
11768609 28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen 1 Stück
11796427 24 Fläschchen 1 Stück
11798589 18 x 52 mm Mini-Szintillation 1 Stück
11768659 32 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11748539 40 Mikroröhrchen -
11738539 40 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11738619 4 100 ml-Kolben in Birnenform 1 Stück
11718549 64 Mikroröhrchen 1 Stück
11728629 6 50 ml, konisch 1 Stück
11788629 72 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11708549 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. RH601240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fläschchen: 60 (12 x 32mm), Modelle mit mittlerer Kapazität
Typ Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Aufnahmevermögen 60 Fläschchen
Modell RH60-12-40
Rotorsystem traditionell
Abmessungen (L x B) 12 x 32, 12 x 40 mm