Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Artikelnummer. 11758589 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 (6 x 50mm) Röhrchen
100 (8 x 29 mm) Röhrchen
12 Fläschchen
17,5 x 102 mm, 15 ml Corex™
18 x 52 mm Mini-Szintillation
24 Fläschchen
28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen
32 Glas- und Kunststoffröhrchen
4 100 ml-Kolben in Birnenform
40 Glas- und Kunststoffröhrchen
40 Mikroröhrchen
6 50 ml, konisch
60 Fläschchen
64 Mikroröhrchen
72 Glas- und Kunststoffröhrchen
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen
Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11758589 17,5 x 102 mm, 15 ml Corex™ 1 Stück
11758609 100 (6 x 50mm) Röhrchen 1 Stück
11949426 100 (8 x 29 mm) Röhrchen 1 Stück
11738629 Zentrifugenröhrchen -
11798539 12 Fläschchen 1 Stück
11768609 28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen 1 Stück
11796427 24 Fläschchen 1 Stück
11798589 18 x 52 mm Mini-Szintillation 1 Stück
11768659 32 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11748539 40 Mikroröhrchen -
11738539 40 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11738619 4 100 ml-Kolben in Birnenform 1 Stück
11708549 60 Fläschchen 1 Stück
11718549 64 Mikroröhrchen 1 Stück
11728629 6 50 ml, konisch 1 Stück
11788629 72 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11758589 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RH817.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 €
    1160.00 € / 1 Stück
    Sparen 80.00 €
    6% Rabatt
Afficher toutes les promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Glas- und Kunststoffröhrchen 8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex), Modelle mit mittlerer Kapazität
Material Glas (Röhrchen), Kunststoff (Röhrchen)
Typ Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Aufnahmevermögen 17,5 x 102 mm, 15 ml Corex™
Modell RH8-17/5
Rotorsystem traditionell
Volumen (metrisch) 15 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.