Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Artikelnummer. 11758609 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 (6 x 50mm) Röhrchen
100 (8 x 29 mm) Röhrchen
12 Fläschchen
18 x 52 mm Mini-Szintillation
24 Fläschchen
28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen
32 Glas- und Kunststoffröhrchen
4 100 ml-Kolben in Birnenform
40 Glas- und Kunststoffröhrchen
40 Mikroröhrchen
6 50 ml, konisch
60 Fläschchen
64 Mikroröhrchen
72 Glas- und Kunststoffröhrchen
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen
Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11758609 100 (6 x 50mm) Röhrchen 1 Stück
11949426 100 (8 x 29 mm) Röhrchen 1 Stück
11738629 Zentrifugenröhrchen -
11798539 12 Fläschchen 1 Stück
11768609 28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen 1 Stück
11796427 24 Fläschchen 1 Stück
11798589 18 x 52 mm Mini-Szintillation 1 Stück
11768659 32 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11748539 40 Mikroröhrchen -
11738539 40 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11738619 4 100 ml-Kolben in Birnenform 1 Stück
11708549 60 Fläschchen 1 Stück
11718549 64 Mikroröhrchen 1 Stück
11728629 6 50 ml, konisch 1 Stück
11788629 72 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 11758609
Marke: Thermo Scientific™ RH1006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Beschreibung Glas- und Kunststoffröhrchen 100 (6 x 50 mm), Modelle mit mittlerer Kapazität
Material Glas (Röhrchen), Kunststoff (Röhrchen)
Typ Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Aufnahmevermögen 100 (6 x 50mm) Röhrchen
Modell RH100-6
Rotorsystem traditionell
Abmessungen (L x B) 6 x 50 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.