Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Artikelnummer. 11949426 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 (6 x 50mm) Röhrchen
100 (8 x 29 mm) Röhrchen
12 Fläschchen
17,5 x 102 mm, 15 ml Corex™
18 x 52 mm Mini-Szintillation
24 Fläschchen
28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen
32 Glas- und Kunststoffröhrchen
4 100 ml-Kolben in Birnenform
40 Glas- und Kunststoffröhrchen
40 Mikroröhrchen
6 50 ml, konisch
60 Fläschchen
64 Mikroröhrchen
72 Glas- und Kunststoffröhrchen
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen
Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11949426 100 (8 x 29 mm) Röhrchen 1 Stück
11758609 100 (6 x 50mm) Röhrchen 1 Stück
11738629 Zentrifugenröhrchen -
11798539 12 Fläschchen 1 Stück
11768609 28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen 1 Stück
11796427 24 Fläschchen 1 Stück
11798589 18 x 52 mm Mini-Szintillation 1 Stück
11768659 32 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11748539 40 Mikroröhrchen -
11738539 40 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11738619 4 100 ml-Kolben in Birnenform 1 Stück
11708549 60 Fläschchen 1 Stück
11718549 64 Mikroröhrchen 1 Stück
11728629 6 50 ml, konisch 1 Stück
11788629 72 Glas- und Kunststoffröhrchen 1 Stück
11758589 17,5 x 102 mm, 15 ml Corex™ 1 Stück
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 missing translation for 'options'
Product Code. 11949426 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' RH1008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 €
    1170.00 € / 1 Stück
    Sparen 80.00 €
    6% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 25-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Glas- und Kunststoffröhrchen 100 (8 x 29mm), Modelle mit mittlerer Kapazität
Material Glas (Röhrchen), Kunststoff (Röhrchen)
Typ Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Aufnahmevermögen 100 (8 x 29 mm) Röhrchen
Modell RH100-8
Rotorsystem traditionell
Abmessungen (L x B) 8 x 29 mm