Learn More
Saxagliptin, MedChemExpress
Beschreibung
Saxagliptin (BMS-477118) is a potent, selective, reversible, competitive and orally active dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Ki = 0.6-1.3 nM) inhibitor. Saxagliptin has the peotential for type 2 diabetes mellitus research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Saxagliptin |
| CAS | 361442-04-8 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H25N3O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | BMS-477118 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 34 mg/mL (107.80 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H]([C@](C[C@H](C1)C2)(C[C@@H]1C3)C[C@]23O)C(N([C@@H](C4)C#N)[C@@H]5[C@H]4C5)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.41 |
| Mehr anzeigen |