Learn More
Saxagliptin, TRC
Artikelnummer. 30134771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134771 100 mg 100 Milligramm
30006367 10 mg 10 Milligramm
17968884 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS143500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 361442-04-8
Summenformel C18 H25 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 315.41
Synonym (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, BMS 477118, BMS 477118-11, Onglyza, Saxagliptin
IUPAC-Name (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-Hydroxy-1-Adamantyl)Acetyl]-2-Azabicyclo[3.1.0]Hexan-3-Karbonitril
SMILES N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saxagliptin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C18H25N3O2/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17/h10-15,23H,1-7,9,20H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1
Menge 100 mg
Formelmasse 315.1947
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Blaues Eis