Learn More
SB 202190, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463629 25 mg 25 Milligramm
15483629 50 mg 50 Milligramm
15473629 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60950.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.32 €
    140.65 € / 25 Milligramm
    Sparen 28.67 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die p38-Kinase-Aktivität in vivo durch den Wettbewerb mit ATP
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152121-30-7
Summenformel C20H14FN3O
Synonym 4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt die p38-Kinase-Aktivität in vivo durch den Wettbewerb mit ATP
Formelmasse 331,35g/mol
Schmelzpunkt 240°bis 243 °C
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 30 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff
Assay 99%