Learn More
SB 202190, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473629
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15473629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60950.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hemmt die p38-Kinase-Aktivität in vivo durch den Wettbewerb mit ATP
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152121-30-7
Summenformel C20H14FN3O
Synonym 4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Spezifikation
Menge 100 mg
Beschreibung Yellow
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt die p38-Kinase-Aktivität in vivo durch den Wettbewerb mit ATP
Formelmasse 331,35g/mol
Schmelzpunkt 240°C to 243°C
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 30 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff
InChI-Schlüssel NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Assay ≥99%